Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de centrifugación y desalinización Zeba con MWCO de 40K
Effectively remove salt and other molecules (40K MWCO) from samples and attain excellent protein recovery with these centrifuge-based chromatography columns.
61.50€ - 401.00€
Especificaciones
Formulación Polypropylene columns with proprietary resin
MWCO 40000 Da
Ver más especificaciones
Productos 10
Código de producto Marca Suficiente para Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Suficiente para Precio Cantidad y disponibilidad  
11786436 Ver documentos Thermo Scientific™
87764
25 samples, each 5 to 14uL 159.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 11
Añadir a la cesta
10754347 Ver documentos Thermo Scientific™
87765
50 samples, each 5 to 14uL 275.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 5
Añadir a la cesta
11796436 Ver documentos Thermo Scientific™
87766
25 muestras, cada una de 70 a 200 ul 147.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 27
Añadir a la cesta
10460875 Ver documentos Thermo Scientific™
87767
50 muestras, cada una de 70 a 200 ul 255.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 13
Añadir a la cesta
11706446 Ver documentos Thermo Scientific™
87768
5 muestras, cada una de 200 a 900 ul 61.50€
paquete de 5 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 268
Añadir a la cesta
10329964 Ver documentos Thermo Scientific™
87769
25 muestras, cada una de 200 a 900 ul 261.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 53
Añadir a la cesta
11716446 Ver documentos Thermo Scientific™
87770
5 muestras, cada una de 300 a 2000 ul 76.50€
paquete de 5 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 303
Añadir a la cesta
10470875 Ver documentos Thermo Scientific™
87771
25 muestras, cada una de 300 a 2000 ul 332.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 60
Añadir a la cesta
11726446 Ver documentos Thermo Scientific™
87772
5 samples, each 1000 to 4000uL 94.50€
paquete de 5 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 117
Añadir a la cesta
10753007 Ver documentos Thermo Scientific™
87773
25 samples, each 1000 to 4000uL 401.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 23
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
These specially designed polypropylene centrifuge columns are pre-packed with high-performance Zeba Desalting Resin to facilitate rapid protein desalting with high recovery. The resin effectively traps salts and other small sample-components but does not impede proteins and other macromolecules, which pass directly into the centrifuge collection tube. These particular columns use Zeba Resin having a molecular-weight cutoff (MWCO) rating equal to 40K; this ensures that proteins larger than 40,000 MW will be recovered with high efficiency.
The easy-to-use spin column format dramatically improves results over standard drip-column methodologies. This system eliminates the need to wait for samples to emerge by gravity flow and to monitor fractions for protein recovery. Samples are processed in these desalting columns using a standard centrifuge or microcentrifuge. No chromatography hardware or column preparation steps are required. Multiple samples can be processed in less than ten minutes. Zeba Spin Desalting Columns are available in five different column sizes, and these provide trouble-free desalting and buffer exchange for sample volumes ranging from 5μL to 4mL.
Highlights:
  • Fast centrifuge format – resin and columns are optimized for rapid processing by centrifugation with standard collection tubes and rotors
  • Replaces drip-column methods – no need to collect and screen slowly-emerging protein fractions
  • Exceptional protein yields – recover greater than 95% in typical applications with minimal dilution
  • Five convenient sizes – columns with 75μL to 10mL of Zeba Resin provide desalting matched for sample volumes between 5μL and 4mL
  • 40K MWCO – resin is rated to recover proteins larger than 40,000 daltons and retain (remove) solutes smaller than 2000 MW
Requires:
Microcentrifuge and microcentrifuge collection tubes (for 75μL and 0.5mL columns) or centrifuge and collection tubes (15mL tubes for 2 and 5mL columns; 50mL tubes for 10mL columns)
Especificaciones
Especificaciones
Polypropylene columns with proprietary resin
40000 Da