Learn More
ZDHHC7 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 25985-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16814515
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
ZDHHC7
Polyclonal
Unconjugated
ZDHHC7
DHHC 7, Palmitoyltransferase ZDHHC7, ZDHHC7, Zinc finger protein 370, ZNF370
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
55625
-20°C
Liquid
Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9NXF8
ZDHHC7
ZDHHC7 Fusion Protein Ag23185
150 μL