Learn More
ZC3H18 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 25807-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16814365
  • 319.00€ / 150 microlitros
Envío estimado: 21-10-2021
Descripción
Descripción
ZC3H18 contains 1 C3H1-type zinc finger.
Especificaciones
Especificaciones
ZC3H18
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q86VM9
NHN1, Nuclear protein NHN1, ZC3H18
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
124245
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
ZC3H18
Liquid
ZC3H18
ZC3H18 Fusion Protein Ag20481
Antigen Affinity Chromatography