Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 300 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
127.00€ - 188.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 300 μl |
---|---|
filtradas por | Con filtro |
Esterilidad | Estéril |
Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
Longitud (imperial) | 2,18 in |
Código de producto | Marca | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16653962
|
Labcon
1142-965-006-9 |
96 Puntas/Estantería |
127.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16681923
|
Labcon
1142-225-000-9 |
96 puntas/recarga Eclipse™ UNO |
188.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Pipette Tip
- Fits 300 μL Rainin™ LTS style Pipettors
- ZAP™ SLIK Low Retention Aerosol Filter
- Ultra-low fluid retention
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Especificaciones
300 μl | |
Estéril | |
2,18 in | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; Conformidad CE IVD | |
Flextop | |
Sí | |
ZAP™ SLIK |
Con filtro | |
No Autoclavable | |
55,6 mm | |
Proteasa, ADN humano, ATP, RNasa/DNasa y libre de endotoxina (no pirogénico) | |
Sí | |
Rainin LTS |