Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 100 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 100 μL Pipettors
107.00€ - 121.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 100 μl |
---|---|
filtradas por | Con filtro |
Esterilidad | Estéril |
Color | Natural |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16631953
|
Labcon
1174-225-000-9 |
96 puntas/recarga de Eclipse™ UNO; 10 recargas/paquete; 5 paquete/caja |
121.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16641953
|
Labcon
1174-965-006-9 |
96 puntas/gradilla; 10 gradillas/paquete; 10 paquetes/caja |
107.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Pipette tip
- Fits Most Popular 100 μL Pipettors;
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Ultra low fluid retention
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Especificaciones
100 μl | |
Estéril | |
No esterilizable en autoclave | |
49,7 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Haz electrónico | |
RT | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Con filtro | |
Natural | |
1,95 in | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manejo de líquidos | |
Biselado | |
Sí | |
Universal Fit | |
ZAPTM |