Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta de longitud extendida de 300 μl con filtro de aerosol ZAP™
Estas puntas patentadas se han insertado robóticamente en un filtro sin endotoxinas.
Marca:  Labcon™ 1158-965-006-9
54.85 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21680" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 11.83880kg
Código de producto. 16633982
  • 73.50€ / paquete de 576
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Completo con filtro de aerosol
  • El punto UltraFine™ se adapta a las pipetas de 300 μl más populares
  • Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
300 μl
Estéril
Esterilizable en autoclave
71,1 mm
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
Haz electrónico
Punta UltraFine
Sí
Micropipetas de 300 μl
ZAPTM
Con filtro
Transparente
2,79 in
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Manejo de líquidos
Gradilla, 96
96 puntas/gradilla, 6 gradillas/paquete, 8 paquetes/caja
No
Resina de polipropileno