Learn More
Labcon Puntas de pipeta de 1000 μl con filtro de aerosol y orificio ancho ZAP™
Con orificio de 2,03 mm de ancho para muestras viscosas
Marca: Labcon 1199-965-006-9
90.73 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 13.15420kg
Descripción
- Punta de pipeta
- Filtro de aerosol
- Filtro patentado sin endotoxinas insertado con robot
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
1000 μl | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
88,9 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Gradilla | |
96 puntas/gradilla; 6 gradillas/paquete; 8 paquetes/caja | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Con filtro | |
Transparente | |
3,50 in | |
Resina de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Manipulación de líquidos | |
Flextop, orificio ancho | |
96 puntas/gradilla | |
Se adapta a las micropipetas más usadas de 1000 µl | |
ZAPTM |