Learn More
Labcon Puntas de pipeta de 1000 μl con filtro de aerosol ZAP™
Filtro patentado sin endotoxinas introducido por robot
Marca: Labcon 1097-965-006-9
Detalles adicionales : Peso : 14.69640kg
Descripción
- Punta de pipeta
- Filtro de aerosol
- Filtro patentado sin endotoxinas introducido por robot
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
1000 μl | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
75,9 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Haz electrónico | |
96 puntas/gradilla; 6 gradillas/paquete; 8 paquetes/caja | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Con filtro | |
Transparente | |
2,98 in | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; de conformidad con CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Punta UltraFine, Flextop | |
96 puntas/gradilla | |
Universal Fit | |
ZAPTM |