Learn More
Varilla de itrio, 6,35 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11313858
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-65-5
Y
88.91
MFCD00011468
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
23993
CHEBI:33331
yttrium
[Y]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-65-5
Y
88.91
MFCD00011468
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
23993
CHEBI:33331
yttrium
[Y]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Yttrium rod
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Ta)
Cantidad 50 mm
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Envase Mylar bajo argón
Peso ≈0.14g/mm
Formulario ≈0,14g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado