Learn More
Alfa Aesar™ Yttrium(III) trifluoroacetate hydrate, 99.9% (REO)
Marca:  Alfa Aesar™ 044597.18
Detalles adicionales : CAS : 304851-95-4 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11495380
  • 192.00€ / 50 g
En stock 3
Añadir a la cesta
Especificación
304851-95-4
448.99
RTYFWTAMUWPTNO-UHFFFAOYSA-N
22836421
C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.O.[Y]
C6H5F9O7Y
MFCD05663780
yttrium trifluoroacetate
2,2,2-trifluoroacetic acid;yttrium;hydrate
Especificación
Yttrium (III) trifluoroacetate hydrate
(REO)
MFCD05663780
RTYFWTAMUWPTNO-UHFFFAOYSA-N
2,2,2-trifluoroacetic acid;yttrium;hydrate
22836421
Crystalline
50g
304851-95-4
C6H5F9O7Y
yttrium trifluoroacetate
C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.O.[Y]
448.99
427.95 (Anhydrous)
99.9%