Learn More
Óxido de itrio(III), REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11316198
220.01 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1314-36-9
O3Y2
225.81
MFCD00011473
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
diyttrium(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1314-36-9
O3Y2
225.81
MFCD00011473
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
diyttrium(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Yttriium(III) oxide is used to make phosphors for color TV tubes, yttrium iron garnets for use as microwave filters, high temperature superconductors, as a mineralizing agent for the formation of spinel and as a stabilizer for high-temperature service materials. It is presurcor for important inorganic compounds. It is a potential solid-state laser material which allows the efficient operation both in continuous operation and in pulsed regimes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) oxide, REacton™
Punto de fusión 2410°C
Nombre de nota (REO)
Color Blanco
Forma física Polvo de ≪ 10 μm
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Y2O3
Índice Merck 14,10107
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in alcohol and dilute acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.81
Porcentaje de pureza 99.99%
Olor Odorless
Sensibilidad Air Sensitive
Densidad 5.01