Learn More
Isopropoxida de itrio(III), +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11312428
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2172-12-5
MFCD00015641
yttrium isopropoxide
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2172-12-5
MFCD00015641
yttrium isopropoxide
Yttrium(III) isopropoxide is used in asymmetric catalysis applications. It acts as a catalyst for stereoselective conjugate addition reactions and ring-opening polymerizations. It serves as a precursor for the generation of reactive enolates by enantioselective protonation reactions and nanocomposites synthesis. Further, it is used in the preparation of flat hafnium(IV) oxide films. In addition to this, it is used to improve the thermal conductivity of polycrystalline aluminum nitride (AlN) ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) isopropoxide
Punto de fusión 160°C
Punto de ebullición 200°C to 210°C (1 mmHg)(sublimation)
Fórmula molecular C9H24O3Y
Cantidad 5 g
Número UN UN2925
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in hexane,toluene and terahydrofuran.
Clave InChI NREVZTYRXVBFAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Y]
Nombre IUPAC propan-2-ol; itrio
Peso molecular (g/mol) 269.19
PubChem CID 85308566
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.17
Porcentaje de pureza ≥90%
Forma física Polvo