Learn More
Alfa Aesar™ Yttrium(III) chloride, ultra dry, 99.99% (REO)
Marca:  Alfa Aesar™ 035743.30
Detalles adicionales : CAS : 10361-92-9 Peso : 0.25000kg
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11308627
  • 1092.00€ / 250 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ampouled under argon
Especificación
10361-92-9
MFCD00011470
Especificación
Yttrium(III) chloride
10361-92-9
YCl3
14,10107
Powder
2.67g/mL
Ampule
White to Yellow
250g
Ultra dry
(REO)
MFCD00011470
195.26
99.99%
Odorless
Hygroscopic
721°C