Learn More
Cloruro de itrio(III), anhidro, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11313467
85.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10361-92-9
Cl3Y
MFCD00011470
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10361-92-9
Cl3Y
MFCD00011470
Yttrium(III) chloride is used as a precursor for titanium-containing ceramics. It is used as an analytical reagent, as a catalyst and in superconductors. It is also used in the production of yttrium alkyl alkoxide complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Yttrium(III) Chloride
Punto de fusión 721°C
Nombre de nota Rare Earth Oxides Content
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol and pyridine.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.26
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.67