Learn More
Alfa Aesar™ Yttrium(III) 2,4-pentanedionate hydrate, 99.9% (REO)
Marca:  Alfa Aesar™ 013154.22
Detalles adicionales : CAS : 207801-29-4 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11312258
  • 452.00€ / 100 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
207801-29-4
407.272
XTPGSXBDDAFYGV-DWHWWUIHSA-N
90471001
CC(=CC(=O)C)O.CC(=CC(=O)C)O.CC(=CC(=O)C)O.O.[Y]
C15H26O7Y
MFCD00013509
tris acetylacetonato yttrium n-hydrate, 3e-4-bis 2e-4-oxopent-2-en-2-yl oxy yttrio oxy pent-3-en-2-one hydrate
(E)-4-hydroxypent-3-en-2-one;yttrium;hydrate
Especificación
Yttrium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
(REO)
MFCD00013509
XTPGSXBDDAFYGV-DWHWWUIHSA-N
(E)-4-hydroxypent-3-en-2-one;yttrium;hydrate
90471001
Powder
100g
207801-29-4
C15H26O7Y
tris acetylacetonato yttrium n-hydrate, 3e-4-bis 2e-4-oxopent-2-en-2-yl oxy yttrio oxy pent-3-en-2-one hydrate
CC(=CC(=O)C)O.CC(=CC(=O)C)O.CC(=CC(=O)C)O.O.[Y]
407.272
386.24 (Anhydrous)
99.9%