Learn More
Polvo de iterbio, malla -40, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ytterbium |
Forma física | Polvo de malla -40 |
Cantidad | 2 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (REO) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.04 |
Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
Densidad | 6.97 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ytterbium powder
- Peligro
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- H228-Sólido inflamable.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .