Learn More
Alfa Aesar™ Ytterbium, plasma standard solution, Specpure™, Yb 1000μg/mL
Marca:  Alfa Aesar™ 013819.AE
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 100mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11301369
  • 63.80€ / 100 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD00011286
Especificaciones
Ytterbium plasma standard solution
MFCD00011286
Yb2O3 in 5% HNO3
Specpure™
Yb 1000μg/mL
UN3264
Liquid
100mL
Videos
SDS Documentos