Learn More
Óxido de iterbio(III), 99,99 % (REO), REacton™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048670
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1314-37-0
O3Yb2
394.09
MFCD00011290
UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
diytterbium(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1314-37-0
O3Yb2
394.09
MFCD00011290
UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
diytterbium(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3]
Ytterbium(III) oxide serves as a dopant for silicate mineral crystals in lasers, and a colorant for glasses and enamels. It is employed in the preparation of optical fibers, and special types of alloys. It is used in the preparation of chiral ytterbium complexes which are used as catalysts for enantioselective organic synthesis with high yields. It finds application in optical, electronic and ceramic industries. It is used as additives for fluorescent powder and in the preparation of magnetic bubbles in computers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ytterbium(III) oxide
Punto de fusión 2227°C
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (REO)
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,10105
Información de solubilidad Soluble in hot dilute acids. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.08
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton™
Densidad 9.2