Learn More
Ytterbium(III) chloride, ultra dry, 99.99% (REO), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 040653.06
Detalles adicionales : CAS : 10361-91-8 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11308588
  • 140.00€ / 5 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
10361-91-8
YbCl3
MFCD00011288
Especificación
ultra dry
99.99% (REO)
MFCD00011288
Beads
White
10361-91-8
YbCl3
279.4
Odorless
5g