missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

YSI™ Detachable Cables for 5739 Field Oxygen/Temp Probe for YSI DO Meters

For use with Model 5739 probe

Marca:  YSI™ 655801

Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11908876

Cantidad Precio
1 368.00€ / cada uno
6 295.87€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta


Descripción

Descripción

  • Para su uso con la sonda modelo 5739 (13-299-43)
  • Cables disponibles en longitudes de 3 a 61 m (10 a 200 pies)
  • Los cables de 7,5 m (25 pies) o más incluyen el carrete de almacenamiento

Especificaciones

Especificaciones

Sonda de campo de oxígeno/temperatura 5739 para medidor de OD YSI™
Cable
Oxígeno/temperatura
3,04 m
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales