Learn More
YSI™ Cable y sonda 626250 ProODO
Stores calibration data within the sensor, allowing probes to be placed on any ProODO instrument without re-calibration
1040.40€ - 1484.10€
Especificaciones
Exactitud ± 1 % mg/l
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 40 °C
Certificaciones/conformidad RoHS, CE, WEEE, IP65
Resolución de temperatura 0,1 °C
Garantía 2 años
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Incluye Longitud del cable (imperial) Longitud del cable (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Longitud del cable (imperial) Longitud del cable (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11978118
Ver documentos Detalles de la promoción
YSI™
62625010
Tapón de detección y kit de gestión de cables 32 pies 10 m
1150.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11968118
Ver documentos Detalles de la promoción
YSI™
6262504
Tapón de detección y kit de gestión de cables 13 pies 4 m Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11958118
Ver documentos Detalles de la promoción
YSI™
6262501
Tapón de detección 3 pies 1 m Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11988118
Ver documentos Detalles de la promoción
YSI™
62625050
Tapón de detección y kit de gestión de cables 164 pies 50 m Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Para su uso exclusivo con medidores portátiles ProODO.
  • Los conjuntos incluyen un sensor DO óptico ProODO y tapón de detección
  • Los conjuntos de cables de más de un metro también incluyen un kit de gestión de cables
Especificaciones
Especificaciones
± 1 % mg/l
RoHS, CE, WEEE, IP65
2 años
ProODO
De 10 °C a 40 °C
0,1 °C
Medidor de temperatura/DO
Almacenan datos de calibración dentro del sensor