Learn More
3M™ Yellow Headgear
Product Code. 15150229 Shop All 3M Products
Change view
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Faceshield 5F-11 and 3M Peltor Optime I Earmuff
Unit Size:
Pack of 10
Product Code. For Use With (Equipment) Unit Size
15150229 Faceshield 5F-11 and 3M Peltor Optime I Earmuff Pack of 10
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15150229 Supplier 3M™ Supplier No. 7000038216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.00€
    306.52€ / paquete de 10
    Ahorro 73.48€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Color Yellow
For Use With (Equipment) Faceshield 5F-11 and 3M Peltor Optime I Earmuff
Product Type Headgear
Quantity 10/Pk.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.