missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Yellow Color Code Counter Shutters

Designed for use with Eppendorf Pipettes

Marca:  Eppendorf™ 3121806001

Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15294376

  • 3.98€ / cada uno


Fecha de envío estimada
del proveedor 10-09-2018
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Accessory for Eppendorf pipettes
  • For use with liquid handling applications
  • Counter shutters available for fixed and variable pipettes
Especificaciones

Especificaciones

For 20μL Single-channel Fixed Pipette
1Each
Color Code Counter Shutter
Videos