Learn More
Thermo Scientific Chemicals Enzima lítica de levadura, Artrobacter luteus
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Descripción
Yeast Lytic Enzyme is used to hydrolyzes linear glucose polymers with beta-1,3-linkages, used for enzymatic digestion of yeast glycan coats and for spheroplast formation, used to digest the cell wall of active yeast cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Color | Blanco apagado |
Tipo de producto | Enzimas para lisis celular |
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Formulario | Liofilizado |
Para utilizar con (aplicación) | Polímeros de glucosa lineal de hidroliza con enlaces beta-1,3 |
Cantidad | 250 mg |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Yeast Lytic Enzyme, Arthrobacter luteus
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.