missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Yeast Extract, Powder, MP Biomedicals™

Catalog Number p-4679582
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
8013-01-02
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
8013-01-02

Extracto de levadura a partir de levadura, reactivo de biología molecular, polvo de color amarillo-marrón

  • Se utiliza como un componente de medios bacteriológicos para una variedad de microorganismos y aplicaciones de genética molecular.
  • El polvo de extracto de levadura es un extracto de levadura autolizado secado al vacío producido al 100 % de levadura de panadería.
  • Es una fuente concentrada de componentes proteicos solubles, carbohidratos y vitaminas del complejo B comunes a la levadura.
Nombre del producto químico o material extracto de levadura
Color Moreno-amarillo
Formulario Sólido
Grado de pureza o calidad Grado de biología molecular
Cantidad 1 kg
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'