Learn More
Abnova™ YBX1/CEN1p FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
1475.00€ - 2430.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
---|---|
Formato | Tube |
Para utilizar con (aplicación) | Hibridación in situ fluorescente (célula) |
génica | proteína de unión a caja Y 1 |
Alias de gen | BP-8,CSDA2,CSDB,DBPB,MDR-NF1,MGC104858,MGC110976,MGC117250,NSEP-1,NSEP1,YB-1,YB1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16033365
|
Abnova™
FG0223.100UL |
100 μl |
1475.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16043365
|
Abnova™
FG0223.200UL |
200 μl |
2430.00€
200 microlitros |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Hibridación in situ fluorescente (célula) | |
BP-8,CSDA2,CSDB,DBPB,MDR-NF1,MGC104858,MGC110976,MGC117250,NSEP-1,NSEP1,YB-1,YB1 | |
4904 | |
Líquido |
Tube | |
proteína de unión a caja Y 1 | |
YBX1 | |
ADN/ARN |