Learn More
Thermo Scientific™ Y-PER™ Yeast Protein Extraction Reagent
Libere proteínas solubilizadas funcionalmente activas con el primer reactivo de lisis de levadura disponible en el mercado que utiliza un procedimiento de lisis con detergente suave.
Marca:  Thermo Scientific™ 78990
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11814121
  • 493.00€ / 500 ml
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El reactivo de extracción de proteínas de levadura Thermo Scientific™ Y-PER es el primer reactivo de lisis de levadura disponible en el mercado que utiliza un procedimiento de lisis con detergente suave para liberar de forma eficaz las proteínas solubilizadas funcionalmente activas.
Este tampón de lisis celular basado en detergente elimina la necesidad de utilizar gránulos de vidrio o interrupción mecánica para romper el envoltorio celular de espesor proteico y extraer proteínas; el reactivo Y-PER es eficaz para proteínas S. cerevisiae y otras especies conocidas, y puede utilizarse en la purificación de proteínas marcadas para fusión y en ensayos de enzimas reporteros con estos organismos modelo. Este reactivo de lisis se puede utilizar también para la extracción de ADN plásmido y genómico de levadura. El protocolo estándar para la extracción de proteínas es fácil: basta con añadir el volumen de reactivo Y-PER apropiado para pelletizar las células de levadura, incubar a temperatura ambiente durante unos 20 minutos y centrifugar para eliminar los residuos. El sobrenadante resultante es una solución concentrada de proteínas que supera los resultados que suelen obtenerse con la interrupción con gránulos de vidrio tradicional.
Características destacadas:
  • Más proteínas: extrae dos veces más proteínas que los métodos a base de gránulos de vidrio.
  • Menos tedioso: elimina las dificultades asociadas con la lisis por gránulos de vidrio tradicional (por ejemplo, agrupamiento de gránulos con carga estática, acumulación de gránulos/proteínas y fuga de gránulos).
  • Optimizado para levaduras: validado para su uso con Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe y Pichia pastoris.
  • Versátil: eficaz para muchos organismos diferentes, incluidas la Bacillus subtilus, las bacterias grampositivas y las gramnegativas, y adecuado para su uso en una variedad de situaciones.
Especificaciones
Especificaciones
Guarde el producto a temperatura ambiente.
500 mL
Reactivo de extracción de proteínas de levadura
Y-PER™
Líquido
500 mL
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.