Learn More
Naranja de xilenol, BAKER™, J.T.Baker™
Catalog Number p-5391561
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
3618-43-7
C31H28N2Na4O13S
3618-43-7
C31H28N2Na4O13S
Una gama de productos químicos para uso en laboratorio
Nombre del producto químico o material Xylenol Orange
Formula Weight (peso de la fórmula) 760.6
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Cantidad 5 g