Learn More
Xylenes, contains ethylbenzene, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T.Baker™
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Marca:  JT Baker 9490-03
Detalles adicionales : CAS : 1330-20-7 Peso : 5.10000kg Transport : UN number : 1307 Chem class : 3 Pack group : III
Cantidad. 4L
Envase Narrow Mouth Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15558624
  • 223.31€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
    For Microelectronic Use
Especificaciones
1330-20-7
C6H4(CH3)2
Especificaciones
Xylenes
1330-20-7
C6H4(CH3)2
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
29.00°C
Contains ethylbenzene
Baker Analyzed™ ACS Reagent
106.17
1L = 0.86kg
4L
Videos