missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Xylenes, ≥98.5%, ACS Reagent, xylenes plus ethylbenzene basis, Honeywell™ Riedel-de Haën™

Marca:  Honeywell Riedel-de Haën 247642-500ML

Detalles adicionales : CAS : 1330-20-7 Peso : 0.43000kg Transport : UN number : 1307 Chem class : 3 Pack group : III

Cantidad. 500mL
Envase Glass Bottle

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15612700

  • 41.47€ / 500 ml


Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2018
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

18mmHg (37.7°C)
APHA: ≤10
25°C (77°F)
MFCD00077264
≥98.5% xylenes plus ethylbenzene basis
ACS Reagent
1330-20-7
−48°C
0.86g/mL at 25°C
0.07
C6H4(CH3)2
UN1307
106.17g/mol
Xylenes
Liquid
137°C to 140°C

Especificaciones

Xylenes
ACS Reagent
C6H4(CH3)2
MFCD00077264
0.86g/mL at 25°C
Glass Bottle
25°C (77°F)
137°C to 140°C
−48°C
1330-20-7
≥98.5% xylenes plus ethylbenzene basis
106.17g/mol
UN1307
0.07
18mmHg (37.7°C)
Liquid
APHA: ≤10
500mL
Videos
SDS