Learn More
Xylenes, 96%, pure, mixed isomers with ethylbenzene, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 200910250
Detalles adicionales : CAS : 1330-20-7 Peso : 21.68000kg Transport : UN number : 1307 Chem class : 3 Pack group : III
Cantidad. 25L
Envase Metal drum
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10022430
  • 351.30€ / 25 litros
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-09-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
1330-20-7
C8H10
MFCD00077264
Dimethylbenzene
Especificaciones
Xylenes
100-41-4
Pure
96%
C6H4(CH3)2
05, 360
Dimethylbenzene
Liquid
Authentic
1.4940 to 1.4980 (20°C, 589nm)
0.865
0.6 mPa.s (20°C)
Undesignated
25L
Mixed Isomers with Ethylbenzene
Vapor Pressure: 8mbar at 20°C
96%
C8H10
MFCD00077264
15, 10278
106.17
0.8650g/mL
Metal drum
Solubility in water: 0.1g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf, methylene chloride, acetone and ether
23°C
136.0°C to 140.0°C
-34.0°C
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Xylenes
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.