Learn More
Xylene Cyanol FF 85%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 422695000
Detalles adicionales : CAS : 4463-44-9 Peso : 0.55000kg
Cantidad. | 500g |
---|---|
Envase | Glass bottle |
4463-44-9 | |
555.616 | |
JKPDSWLBCLGXEQ-UHFFFAOYSA-N | |
131854036 | |
CCNC1=C(C=C(C=C1)C(=C2C=CC(=NCC)C(=C2)C)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)O)C.[Na] |
C25H28N2NaO7S2 | |
MFCD00019481 | |
C.I. 43535, Cyanol FF | |
4-[[4-(ethylamino)-3-methylphenyl]-(4-ethylimino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-6-hydroxybenzene-1,3-disulfonic acid;sodium |
Especificaciones
Xylene cyanol | |
4463-44-9 | |
C25H28N2NaO7S2 | |
C.I. 43535, Cyanol FF | |
Authentic | |
4-[[4-(ethylamino)-3-methylphenyl]-(4-ethylimino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-6-hydroxybenzene-1,3-disulfonic acid;sodium | |
131854036 | |
Crystalline Powder | |
Glass bottle | |
500g |
85% | |
80% min. | |
MFCD00019481 | |
JKPDSWLBCLGXEQ-UHFFFAOYSA-N | |
CCNC1=C(C=C(C=C1)C(=C2C=CC(=NCC)C(=C2)C)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)O)C.[Na] | |
555.616 | |
554.61 | |
Extra Pure | |
Blue to Red |
Seguridad y manipulación
- Xylene cyanol
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.