Learn More
Xileno cianol FF 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-212312
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
4463-44-9
C25H28N2NaO7S2
555.616
MFCD00019481
JKPDSWLBCLGXEQ-UHFFFAOYSA-N
C.I. 43535, Cyanol FF
131854036
ácido 4-[[4-(etilamino)-3-metilfenilo]-(4-etilimino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metilo]-6-hidroxibenceno-1,3-disulfónico; sodio
CCNC1=C(C=C(C=C1)C(=C2C=CC(=NCC)C(=C2)C)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)O)C.[Na]
4463-44-9
C25H28N2NaO7S2
555.616
MFCD00019481
JKPDSWLBCLGXEQ-UHFFFAOYSA-N
C.I. 43535, Cyanol FF
131854036
ácido 4-[[4-(etilamino)-3-metilfenilo]-(4-etilimino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metilo]-6-hidroxibenceno-1,3-disulfónico; sodio
CCNC1=C(C=C(C=C1)C(=C2C=CC(=NCC)C(=C2)C)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)O)C.[Na]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Xylene cyanol
Nombre de nota 85%
Contenido de tinte 80% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 554.61
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Color Azul a rojo
Cantidad 5 g
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Xylene cyanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.