Learn More
Chemsplash Xtreme 50 SMS Retardante de llama A/SC/Todos los tipos 5/6 Azul
Descripción
Chemsplash Xtreme SMS 50 Overol desechable ignífugo
- Material: 50GSM Transpirable SMS Tela
- Características:
- Capucha, muñecas, espalda y tobillos elásticos de 3 piezas
- Cremallera bidireccional con solapa adhesiva
- Anti-Static
- Retardante de llama según EN14116 Índice 1
- La resistencia a la llama incluye todos los conjuntos de materiales
- Sin silicona, látex ni PFAS
- Viene sin la etiqueta del pecho
- Cumple con: CAT III Tipo 5/6
El Chemsplash Xtreme SMS El mono desechable ignífugo 50 está fabricado con tela transpirable SMS Tejido tratado para proporcionar protección retardante de llama limitada según EN14116 Índice 1. Esto incluye todos los conjuntos de materiales que cumplen la normativa 2016/425. Este traje cuenta con una capucha, muñecas y tobillos elastizados y una cremallera de dos vías con una solapa adhesiva. Su diseño robusto y cómodo proporciona una excelente protección de barrera química. Es adecuado para usarse sobre un mono de algodón ignífugo primario EN531 sin comprometer las propiedades resistentes al fuego de la prenda EN531.
Nota: Las prendas FR desechables que cumplen con la norma EN14116 o su norma predecesora EN533:1997 nunca deben usarse como protección retardante de llama primaria (única).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Monos resistentes al fuego |
| Tamaño | M |
| Sexo | Unisex |
| Material | FR Antiestático SMS Tela |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |