Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ PFE-Xtra Latex Guantes ambidiestros, blancos
Los guantes ambidiestros Kimtech™ PFE-Xtra Latex están diseñados para su uso en condiciones donde el riesgo de exposición a salpicaduras químicas es alto, con una mayor adherencia y flexibilidad para ayudar a proporcionar una protección perfecta cuando y donde se necesite.
en la oferta
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM D3578 |
---|---|
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016 |
Chemotherapeutic Rated | No |
Aplicaciones | Laboratorio |
AQL | 1,5 |
Alertas:
These products contain natural rubber latex, a component of which may cause allergic reaction in some users. Use only as directed and in accordance with manufacturer instructions and warnings. Please consult your institution's policies regarding use of these products.
Descripción
Ambidextrous latex gloves are suitable for challenging applications and environments that have a high risk of chemical splash.
Los entornos difíciles exigen equipos PPE que sean lo bastante robustos como para proteger al personal, pero lo bastante funcionales como para garantizar que su trabajo no se verá afectado. Los guantes ambidiestros Kimtech™ PFE-Xtra Latex están diseñados para su uso en condiciones donde el riesgo de exposición a salpicaduras químicas es alto, con una mayor adherencia y flexibilidad para ayudar a proporcionar una protección perfecta cuando y donde se necesite. Los guantes de látex de caucho natural tienen un acabado completamente texturizado que proporciona un excelente rendimiento táctil en condiciones secas y húmedas, y los puños con reborde garantizan que los guantes sean fáciles de poner y quitar. Con un nivel de proteínas de látex de <50 μg/g y conforme a las normas relativas a la protección contra virus, riesgos microbiológicos y salpicaduras químicas, los guantes de látex Kimtech™ PFE-Xtra™ son adecuados para un uso regular y riguroso en una variedad de aplicaciones. Además, la fabricación sin talco minimiza la contaminación y los efectos de secado en la piel del usuario. Los guantes también son no estériles y desechables, por lo que son fáciles de manejar. Tamaños disponibles/Códigos: S – 50501M; M – 50502M; L - 50503M; XL - 50504M
- Garantía de cumplimiento:- EPI de Categoría III de acuerdo con el Reglamento 2016/425 (UE), - Protección contra salpicaduras químicas EN ISO 374-1:2016 Tipo C (K),- Resistencia a la degradación por productos químicos EN 374-4:2003,- Protección contra microorganismos y VIRUS EN ISO 374-5:2016
- El material de látex PFE-Xtra™ de calidad excepcional proporciona altos niveles de protección contra la contaminación, incluida una mayor protección contra salpicaduras químicas.
- Adecuados para su uso en una variedad de entornos de laboratorios y con información técnica adicional para demostrar el cumplimiento normativo.
- Los guantes no son estériles y son ambidiestros, desechables y blancos.
- La palma y las puntas de los dedos con textura mejoran el agarre y la sensibilidad táctil para que los procesos sean más seguros y eficientes.
- Los puños con reborde añaden resistencia a los guantes, lo que reduce el riesgo de rotura y aumenta su durabilidad, al mismo tiempo que reduce la posibilidad de que se enrollen para que sea más fácil ponérselos y quitárselos.
- Hechos de látex de caucho natural para que el riesgo de dermatitis sea bajo y sin talco, lo que reduce el riesgo de irritación de la piel del portador.
- Disponibles en una variedad de tamaños, de la S a la XL.
Especificaciones
ASTM D3578 | |
No | |
1,5 | |
Sí | |
No | |
10,2 mil | |
No | |
12 in |
EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016 | |
Laboratorio | |
Natural | |
Totalmente texturizados | |
Látex | |
0,25 mm | |
KIMTECH™ PFE-Xtra | |
30,4 cm |