Learn More
XPNPEP2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | XPNPEP2 |
---|---|
Concentración | 0.2 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16824485
|
Proteintech
25945-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16814485
|
Proteintech
25945-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Aminopeptidase P is a hydrolase specific for N-terminal imido bonds, which are common to several collagen degradation products, neuropeptides, vasoactive peptides, and cytokines. Structurally, the enzyme is a member of the ′pita bread fold′ family and occurs in mammalian tissues in both soluble and GPI-anchored membrane-bound forms. A membrane-bound and soluble form of this enzyme have been identified as products of two separate genes.Especificaciones
XPNPEP2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
O43895 | |
7512 | |
XPNPEP2 Fusion Protein Ag22952 | |
Primary | |
-20°C | |
XPNPEP2 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
mAmP, Membrane bound AmP, Membrane bound APP, X Pro aminopeptidase 2, Xaa Pro aminopeptidase 2, XPNPEP2 | |
XPNPEP2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |