missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
XPA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | XPA |
---|---|
Concentración | 0.22 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16826094
|
Proteintech
16462-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16816094
|
Proteintech
16462-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The XPA (xeroderma pigmentosumgroup A) protein specifically recognizes the UV-orchemically damaged DNA lesions, and triggers thenucleotide excision repair process. XPA binds to thereplication protein A (RPA) or the excision repaircross complementing 1 protein (ERCC 1). In the absence of nucleotide excision repair persisting (unrepaired) DNA lesions (adducts) may lead to the accumulation of gene mutations and ultimately to cancer. Xeroderma pigmentosum patients have a >2000 fold increased risk to develop skin cancer atsun-exposed areas.Especificaciones
XPA | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
P23025, Q64267 | |
22590, 298074, 7507 | |
XPA Fusion Protein Ag9536 | |
Primary | |
-20°C | |
XPA |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
XP1, XPA, XPAC | |
XPA | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |