Learn More
Abnova™ XLKD1 Recombinant Protein
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH26231
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 10894
Peso molecular 61.16
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16195802
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010894-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16105812
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010894-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
AAH26231
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
61.16
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
LYVE1
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
10894
XLKD1 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MARCFSLVLLLTSIWTTRLLVQGSLRAEELSIQVSCRIMGITLVSKKANQQLNFTEAKEACRLLGLSLAGKDQVETALKASFETCSYGWVGDGFVVISRISPNPKCGKNGVGVLIRKVPVSRQFAAYCYNSSDTWTNSCIPEIITTKDPIFNTQTATQTTEFIVSDSTYSVASPYSTIPAPTTTPPAPASTSIPRRKKLICVTEVFMETSTMSTETEPFVENKAAFKNEAAGFGGVPTALLVLALLFFGAAAGLGFCYVKRYVKAFPFTNKNQQKEMIETKVVKEEKANDSNPNEESKKTDKNPEESKSPSKTTVRCLEAEV
CRSBP-1/HAR/LYVE-1/XLKD1
LYVE1