Learn More
Uvex Xenova™ Black/Green PU 95661 Boot - Width 10
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
134.00€
Especificaciones
Color Negra, Verde
Material Cuero
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables No
Ver más especificaciones
Productos 15
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17278801
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9566138
38 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17288801
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9566139
39 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17298801
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9566140
40 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17208811
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9566141
41 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17218811
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9566142
42 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17228811
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9566143
43 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17238811
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9566144
44 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17248811
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9566145
45 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17258811
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9566146
46 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17268811
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9566147
47 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17278811
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9566148
48 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17288811
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9566149
49 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17298811
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9566150
50 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17208821
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9566151
51 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17218821
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9566152
52 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Uvex 2 Xenova™ Boot 95661 S3 SRC
  • Extra wide sports fit
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
  • Breathable, water repellent full grain leather
  • Scratch-resistant scuffcap made from PU coated leather for longer service life
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
  • Soft, padded collar and dust tongue
  • Comfortable removable insole
  • Antistatic with a moisture control system
  • Double density PUR sole, non-marking, with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
  • Self-cleaning tread design
  • Oil and fuel resistant, free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
  • Short term heat resistant up to 120°C
  • Antistatic
  • Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner to 35 megohms
  • Article No. 95661
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Sizes: 38 to 52
Especificaciones
Especificaciones
Negra, Verde
Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC
Cuero
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Estrecho
S3