Learn More
Xenon Difluoride, 99.5% (Metal Basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 039739.18
Detalles adicionales : CAS : 13709-36-9 Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 3087 Chem class : 5.1 Pack group : II
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314707
  • 2288.00€ / 50 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
13709-36-9
169.29
IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N
83674
F[Xe]F
F2Xe
MFCD00040538
xenon difluoride, xenon fluoride, xenon fluoride xef2, unii-6poj14981p, bis fluoranyl xenon, xef2, acmc-20aj9j, xenon difluoride trace metals basis
difluoroxenon
Especificación
Xenon Difluoride
99.5%, metal basis
MFCD00040538
IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N
difluoroxenon
83674
Granules, Crystalline
13709-36-9
F2Xe
xenon difluoride, xenon fluoride, xenon fluoride xef2, unii-6poj14981p, bis fluoranyl xenon, xef2, acmc-20aj9j, xenon difluoride trace metals basis
F[Xe]F
169.29
169.3
50g