Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ Syringes for use with MEPS BINS
With PTFE-tipped plunger
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 2928500
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
- Para uso con CTC PAL-xt
Especificaciones
Punta de PTFE (émbolo) | |
Cilindro de jeringa de 6,7 mm | |
100 μl |