Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-XT Syringe for GC
The knowledge and expertise that goes into manufacturing an SGE syringe gives outstanding performance and superior quality.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 2928510
Detalles adicionales : Peso : 0.03600kg
Descripción
- Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
- Inyecciones exactas y reproducibles
Especificaciones
JERINGA CTC PAL-XT | |
0,15 mm | |
0,63 mm | |
Para cromatografía de gases, manipulación de líquidos | |
56 mm |
23 G | |
0,15 mm | |
0,63 mm | |
100 μl | |
Cono |