Learn More
Trajan Scientific and Medical™ XCHANGE™ CTC PAL-xt Autosampler Syringes
Allows adding of internal standards without cross contamination
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 2928310
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15249263
  • 105.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Disponible con émbolo totalmente metálico o con punta de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
PTFE (émbolo)
23 G
0,63 mm
Cono
Jeringa para muestreador automático
0,15 mm
25 μl