Learn More
uvex xact-fit multi XL Hearing Protection Earplugs, Gray/Transparent, SNR 26 dB
Shop All Uvex ProductsDescrizione
- These innovative hearing protection earplugs fit the human ear perfectly.
- The innovative design of the uvex xact-fit is tailored perfectly to the anatomy of the ear canal.
- This noticeably reduces pressure on the ear canal - even when worn for long periods.
Specifica
Specifica
| Size | X-Large |
| Pairs per Package | 50 |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 26 dB |
| Corded | Corded |
| Plug Shape | Oval |
| Product Type | Corded Ear Plugs |
| Disposable | Reusable |
| Metal Detectable | No |
| Dielectric | No |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?