Learn More
BRAND™ X-Shape PTFE Magnetic Stirring Bars
An excellent option for liquid agitation in the laboratory.
Marca:  BRAND™ 137638
89.20 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11814100
  • 110.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Posición de giro constante
  • Excelente acción de agitación
  • Se suministra en un paquete de 10
Especificaciones
Especificaciones
38 mm
15 mm
10/Paq.
15 mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Barra de agitación magnética
PTFE (politetrafluoroetileno)
Con forma de X