Learn More
ABEBA™ Zueco de seguridad blanco X-Light SB
Zueco de seguridad blanco X-Light SB
96.28€ - 101.44€
Especificaciones
Material de la hebilla | Plástico |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2012 SB, SRC, ESD |
Tipo de tapón | Correa en el talón no plegable, ajustable |
Color | Blanco |
Material de revestimiento | Revestimiento transpirable con iones de plata |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16338291
|
ABEBA™
7131030/35 |
35 |
96.28€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16348291
|
ABEBA™
7131030/36 |
36 |
101.44€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16358291
|
ABEBA™
7131030/37 |
37 |
96.28€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16368291
|
ABEBA™
7131030/38 |
38 |
101.44€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16378291
|
ABEBA™
7131030/39 |
39 |
96.28€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16388291
|
ABEBA™
7131030/40 |
40 |
96.28€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16398291
|
ABEBA™
7131030/41 |
41 |
101.44€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16308301
|
ABEBA™
7131030/42 |
42 |
96.28€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16318301
|
ABEBA™
7131030/43 |
43 |
101.44€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16328301
|
ABEBA™
7131030/44 |
44 |
96.28€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16338301
|
ABEBA™
7131030/45 |
45 |
101.44€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16348301
|
ABEBA™
7131030/46 |
46 |
96.28€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16358301
|
ABEBA™
7131030/47 |
47 |
96.28€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16368301
|
ABEBA™
7131030/48 |
48 |
96.28€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cómodo, seguridad y diseño
- Conforme a EN ISO 20345 : 2012, S2, SRC
- Disipador de ESD según DIN EN 61340
- Suela exterior antideslizante de PU
- Puntera de acero (200 julios)
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Tratamiento Sanitized
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Plástico | |
Correa en el talón no plegable, ajustable | |
Revestimiento transpirable con iones de plata | |
Resistente al deslizamiento y a la abrasión, absorbente de impactos, disipativo ESD | |
Zuecos | |
1 par |
CE EN ISO 20345:2012 SB, SRC, ESD | |
Blanco | |
Cuero | |
Poliuretano | |
Acero | |
CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340 |