Learn More
ABEBA™ X-Light White Occupational Shoes O2 ESD
White X-light occupational shoes with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, PU slip resistant outsole
Marca:  ABEBA™ 7131126/40
Detalles adicionales : Peso : 0.78000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17151515
  • 99.71€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Zapatos de trabajo ligeros y cómodos
  • Conforme a EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
  • ESD disipativo de conformidad con la norma EN 61340 clase climática 1
  • Suela de PU monocomponente antideslizante SRC
  • Microfibra blanca
  • Forro de iones de plata
  • Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
40
Unisex
Resistente al agua
Microfibra
Conforme a EN 20347: 2012 O2 SRC, ESD disipativo según EN 61340
Calzado de corte bajo
O2 SRC ESD