Learn More
ABEBA™ X-Light White Occupational Shoes O2 ESD
White X-light occupational shoes with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, PU slip resistant outsole
Marca: ABEBA™ 7131126/45
Detalles adicionales : Peso : 0.98000kg
Descripción
- Zapatos de trabajo ligeros y cómodos
- Conforme a EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma EN 61340 clase climática 1
- Suela de PU monocomponente antideslizante SRC
- Microfibra blanca
- Forro de iones de plata
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Blanco | |
45 | |
Unisex | |
Resistente al agua |
Microfibra | |
Conforme a EN 20347: 2012 O2 SRC, ESD disipativo según EN 61340 | |
Calzado de corte bajo | |
O2 SRC ESD |