Learn More
ABEBA™ X-Light White Occupational Shoes O2 ESD
White X-light occupational shoes, with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, PU slip resistant outsole
93.75€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Material | Tejido sintético |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a EN 20347: 2012 O2 SRC, ESD disipativo según EN 61340 |
Sexo | Unisex |
Estilo de tobillo | Calzado de corte bajo |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17161495
|
ABEBA™
7131124/35 |
35 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17171495
|
ABEBA™
7131124/36 |
36 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17161505
|
ABEBA™
7131124/45 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17171505
|
ABEBA™
7131124/46 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17181505
|
ABEBA™
7131124/47 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17191505
|
ABEBA™
7131124/48 |
48 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17181495
|
ABEBA™
7131124/37 |
37 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17191495
|
ABEBA™
7131124/38 |
38 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17101505
|
ABEBA™
7131124/39 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17111505
|
ABEBA™
7131124/40 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17121505
|
ABEBA™
7131124/41 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17131505
|
ABEBA™
7131124/42 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17141505
|
ABEBA™
7131124/43 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17151505
|
ABEBA™
7131124/44 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Lightweight, comfortable white occupational shoes
- Comply to EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
- ESD dissipative according EN 61340 class climatic 1
- Slip resistant Mono PU outsole SRC
- White technical fabric
- Silver ions lining
- Replaceable active comfort insole
Especificaciones
Blanco | |
Conforme a EN 20347: 2012 O2 SRC, ESD disipativo según EN 61340 | |
Calzado de corte bajo | |
O2 SRC ESD |
Tejido sintético | |
Unisex | |
Resistente al agua |