Learn More
ABEBA™ X-Light White Occupational Shoes O2 ESD
White X-light occupational shoes, with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, PU slip resistant outsole
Marca:  ABEBA™ 7131124/38
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17191495
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Zapatos de trabajo blancos ligeros y cómodos
  • Conforme a EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
  • ESD disipativo de conformidad con la norma EN 61340 clase climática 1
  • Suela de PU monocomponente antideslizante SRC
  • Tejido técnico blanco
  • Forro de iones de plata
  • Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
38
Unisex
Resistente al agua
Tejido sintético
Conforme a EN 20347: 2012 O2 SRC, ESD disipativo según EN 61340
Calzado de corte bajo
O2 SRC ESD